Merck
PHL80021
Benzoic acid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
Beilstein:
636131
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
gęstość pary
4.21 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 132 °C)
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
crystals
temp. samozapłonu
1061 °F
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Klucz InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
249.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
121 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)