Merck
PHL10014
6-Paradol
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
6-Paradol, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-decanone, Paradol, [6]-Gingerone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H26O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)