LNEBIO302
Glucose, Creatinine, Glycerides, Cholesterol, Urea and Uric acid in human frozen serum
LNE Certified Reference Material
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
Formularz
liquid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
human serum, 100%
IVD
not for in vitro diagnostic use
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
LNE CRM Bio 302 to certyfikowany materiał referencyjny wyższego rzędu wyprodukowany przez francuski instytut metrologiczny LNE zgodnie z wymaganiami normy ISO 17034. Ten wtórny standard jest przeznaczony do stosowania jako materiał kontroli jakości do oceny błędu pomiaru lub niepewności pomiaru ustalonych lub nowych procedur pomiarowych do oznaczania kreatyniny, glukozy, cholesterolu całkowitego, glicerydów całkowitych, HDL-cholesterolu i LDL-cholesterolu w surowicy ludzkiej.
Certyfikowany materiał referencyjny LNE CRM Bio 302 odpowiada puli mrożonej surowicy ludzkiej, która została przygotowana zgodnie z wytycznymi Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) C37-A opisującymi przygotowanie i walidację zamiennych pul mrożonej surowicy ludzkiej jako wtórnych materiałów referencyjnych do pomiaru cholesterolu. Zamienność próbek została oceniona w ramach badania zamienności z udziałem kilku laboratoriów klinicznych. Wyniki komutowalności są podane w certyfikacie analizy.
Cert_ LNE CRM Bio 302
Certyfikowany materiał referencyjny LNE CRM Bio 302 odpowiada puli mrożonej surowicy ludzkiej, która została przygotowana zgodnie z wytycznymi Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) C37-A opisującymi przygotowanie i walidację zamiennych pul mrożonej surowicy ludzkiej jako wtórnych materiałów referencyjnych do pomiaru cholesterolu. Zamienność próbek została oceniona w ramach badania zamienności z udziałem kilku laboratoriów klinicznych. Wyniki komutowalności są podane w certyfikacie analizy.
Cert_ LNE CRM Bio 302
Zastosowanie
LNE CRM Bio 302, wzorzec wtórny, jest przeznaczony do stosowania jako materiał do kontroli jakości w celu oceny błędu pomiaru lub niepewności pomiaru ustalonych lub nowych procedur pomiarowych do oznaczania kreatyniny, glukozy, cholesterolu całkowitego, glicerydów całkowitych, HDL-cholesterolu i LDL-cholesterolu w surowicy ludzkiej.
Cechy i korzyści
- Niezawodne certyfikowane materiały referencyjne (CRM) dla klinicznie istotnych biomarkerów
- Stężenia glukozy, kreatyniny, cholesterolu całkowitego, trójglicerydów (TG), cholesterolu lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL), cholesterolu lipoprotein o niskiej gęstości (LDL), mocznika i kwasu moczowego są certyfikowane metodami referencyjnymi wyższego rzędu.
- Pochodzi z rzeczywistych próbek pacjentów.
- Ten CRM jest łączony, testowany i certyfikowany przez LNE, który obejmuje szeroko zakrojone badania komutowalności.
- Zgodność oceniana dla głównych rutynowych testów.
- Dokładność metod referencyjnych stosowanych do certyfikacji wartości docelowych jest weryfikowana przy użyciu certyfikowanych materiałów referencyjnych matrycy.
- Ten CRM został wykorzystany do krajowej kontroli jakości zorganizowanej przez ANSM w 2016 r. w celu oceny dokładności niektórych ogólnych testów biochemicznych.
Inne uwagi
- Szczegółowe informacje na temat przechowywania, bezpieczeństwa, użytkowania i instrukcji obsługi znajdują się w obszernym certyfikacie analizy.
- Stężenia glukozy, glicerydów całkowitych i cholesterolu całkowitego są certyfikowane za pomocą referencyjnych procedur pomiarowych opartych na spektrometrii mas z rozcieńczeniem izotopów w chromatografii gazowej (GC-IDMS) wymienionych w bazie danych JCTLM.
- Stężenia HDLC i LDL-C są certyfikowane w CDC za pomocą kwantyfikacji beta z cholesterolem oznaczanym metodą Abella Kendalla.
- Stężenia kreatyniny i kwasu moczowego są certyfikowane za pomocą referencyjnych procedur pomiarowych opartych na spektrometrii mas z rozcieńczeniem izotopów chromatografii cieczowej (LC-IDMS) wymienionych w bazie danych JCTLM.
- Ta matryca kliniczna CRM jest przeznaczona do zastosowań badawczych i testów klinicznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)