K08670357
Kromasil® C18 HPLC Column
5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 250 mm × 4.6 mm
Synonim(y):
Kromasil C18
About This Item
Polecane produkty
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Kromasil®
producent / nazwa handlowa
Kromasil® KR100-5-C18-4.6X250
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
250 mm × 4.6 mm
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kromasil® C18 HPLC column involves a silica-based packing. The reduced levels of Na, K, Ca, Fe, Al, and Mg make the column useful for polar compounds, which tend to interact with the silica surface.
Zastosowanie
Kromasil® C18 HPLC column may be used for the estimation of paracetamol and domperidone in tablets by reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) technique.
Informacje prawne
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Simultaneous estimation of paracetamol and domperidone in tablets by reverse phase HPLC method.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 69(1), 142-144 (2007)