Kluczowe dokumenty
G006153
Analiza LC/MS (TOF) opioidów i leków stosowanych w leczeniu uzależnienia od opiatów na urządzeniu 2445 Express HILIC
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53934-U)
mobile phase: 2 mM ammonium formate in 90:10 (v:v) acetonitrile:water
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 55 °C
detector: TOF/MS
injection: 2 μL
sample: 400 ng/mL in acetonitrile
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
clinical testing
forensics and toxicology
Komentarz do analizy
Przedstawiono szybką analizę siedmiu opioidów metodą HPLC z detekcją TOF-MS przy użyciu kolumny Ascentis Express HILIC. Aby zapewnić niezawodną identyfikację i kwantyfikację MS, zastosowano CRM Cerilliant.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Oxycodone solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    6-Acetylcodeine solution, 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    6-Acetylmorphine, 1.0 mg/mL solution, 1 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    Codeine solution, 1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    Hydrocodone solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    Morphine solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    Hydromorphone solution, 1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)