Merck
O-002
Supelco
Oxycodone solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc2C[C@H]3N(C)CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O
InChI
1S/C18H21NO4/c1-19-8-7-17-14-10-3-4-12(22-2)15(14)23-16(17)11(20)5-6-18(17,21)13(19)9-10/h3-4,13,16,21H,5-9H2,1-2H3/t13-,16+,17+,18-/m1/s1
Klucz InChI
BRUQQQPBMZOVGD-XFKAJCMBSA-N
informacje o genach
human ... OPRM1(4988)
Opis ogólny
This Certified Spiking Solution® is suitable for numerous applications in GC/MS or LC/MS testing of oxycodone from clinical toxicology and urine drug testing to forensic analysis. Oxycodone is a semi-synthetic opioid analgesic sold under many trade names including OxyContin® and Percocet® for treatment of moderate to severe pain. Oxycodone is also sold illicitly under street names such as "Roxies," "Blues," and "Perks".
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
OxyContin is a registered trademark of Purdue Pharma L.P.
Percocet is a registered trademark of Endo Pharmaceuticals Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Dustin B Stephens et al.
Journal of studies on alcohol and drugs, 74(3), 386-395 (2013-03-16)
Alcohol consumption dramatically increases the risk of liver damage among those with hepatitis C virus (HCV) infection, yet the impact of HCV status disclosure and standard informational counseling on alcohol use among rural drug users remains poorly understood. In this
James P Zacny et al.
Experimental and clinical psychopharmacology, 21(2), 103-111 (2013-02-21)
Two prominent and important risk factors for nonmedical use of prescription opioids (NMUPO) identified in epidemiological studies are smoking status and sex (i.e., there is a greater likelihood of NMUPO in smokers and in men, relative to nonsmokers and women).
Oxycodone: actions, metabolism, elimination, and detection.
María Luz Rodríguez
MLO: medical laboratory observer, 45(5), 24-24 (2013-06-15)
Aglukkaq asks for US help to control oxycodone.
Adam Miller
CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 185(8), E317-E318 (2013-04-10)
Prescrire international, 22(134), 10-11 (2013-02-02)
At high doses of oxycodone, the fixed-dose combination of oxycodone plus naloxone complicates therapeutic management and will likely have lower analgesic efficacy.
Produkty
Although both biphenyl and phenyl-hexyl phases can resolve these compounds, the former exhibits excellent peak shape and substantially less silanol-derived ion exchange activity.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
O-002-1ML4061834211686