G006123
HPLC Analysis of Morphine and Glucuronide Metabolites on Discovery® HS F5
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Discovery HS F5, 5 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (567513-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate, pH 6.8 (unadjusted); [B] acetonitrile
gradient: 0% B for 1 min, to 30% B in 4 min, held 3 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μL
sample: 50 μg/mL in final mobile phase
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
standardowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)