Kluczowe dokumenty
G005879
Analiza LC/MS/MS epinefryny, metanefryny i metabolitów w 2445 Express OH5
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express OH5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53757-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate; [B] 5 mM ammonium  formate in acetonitrile; (15:85, A:B)
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 1189 psi (82 bar)
column temp.: 35 °C
detector: MS ESI(+), 100-1000 m/z
injection: 1 μL
sample: 300 ng/mL each in acetonitrile
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
clinical
Komentarz do analizy
Tryb HILIC w analizatorze Ascentis Express OH5 zapewnił szybką separację neuroprzekaźników w fazach ruchomych o wysokiej kompatybilności z MS. Najwyższej jakości rozpuszczalniki LC-MS zostały użyte w celu zapewnienia niskiego poziomu zakłóceń tła i niskiej zawartości zanieczyszczeń cząsteczkowych w celu zapewnienia niezawodnej i bezawaryjnej pracy. CRM firmy Cerilliant zapewniły niezawodną identyfikację i kwantyfikację.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)