Kluczowe dokumenty
G005746
Analiza HPLC cukrów w 2445 Express HILIC (faza ruchoma 15:85)
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express HILlC, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53981-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (15:85, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ELSD, 55 °C, 3.5 bar nitrogen
injection: 10 μL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
food and beverages
Komentarz do analizy
Aplikacja ta demonstruje przydatność systemu Ascentis Express HILIC do analizy cukrów. Przedstawiono struktury wraz ze zoptymalizowanym chromatogramem uzyskanym na aparacie Ascentis Express HILIC. Rozdzielanie odbywa się za pomocą mechanizmu fazy normalnej, ponieważ zmniejszenie zawartości wody w fazie ruchomej powoduje zwiększenie retencji.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Sucrose
    Maltose
    Maltotriose
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)