Kluczowe dokumenty
G005716
Analiza HPLC acetaminofenu, kofeiny, chlorfeniraminy, ibuprofenu, naproksenu, fenylefryny i pseudoefedryny w 2445 Express C18
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express C18, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53822-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium phosphate monobasic, pH 2.0 with phosphoric acid: acetonitrile (98:2); [B] acetonitrile;
gradient: 0 to 68% B in 3 min; held at 68% B for 2 min
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 1 μL
sample: 100 μg/mL in 95:5, water: methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje przydatność Ascentis Express C18 do skutecznego oddzielania różnych leków dostępnych bez recepty.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Maleic acid
    Acetaminophen
    Caffeine
    Naproxen
    Ibuprofen
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)