Kluczowe dokumenty
G005698
Analiza HPLC witamin rozpuszczalnych w tłuszczach w 2445 RP-Amide
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (565324-U)
mobile phase: acetonitrile
flow rate: 2.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 20 μL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Komentarz do analizy
Ascentis RP-Amide jest odpowiedni do analizy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, alfa-tokoferolu (witamina E) i cholekalcyferolu (witamina D3).
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Vitamin D3 solution, 1 mg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    (±)-α-Tocopherol, analytical standard
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)