G005696
LC/MS Analysis of Erythromycin Analogs on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express HILlC, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53981-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammonium formate, pH 3.0 (titrated with formic acid); [B] acetonitrile; (10:90, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 1247 psi (86 bar)
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+); SIR
injection: 5 μL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
składnik fazy ruchomej
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)