Kluczowe dokumenty
G005482
Analiza LC/MS enancjomerów kwasu mlekowego w moczu na 6513 3826 R
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Astec CHIROBIOTIC R, 15 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (13019AST)
mobile phase: [A] 33.3 mM ammonium acetate; [B] acetonitrile; (15:85, A:B)
flow rate: 0.7 mL/min
column temp.: 4 °C
detector: (-)ESI
injection: 20 μL
sample: Urine extracts in 5% (v/v) acetic acid, 10% (v/v) H2O and 85% (v/v) acetonitrile
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
clinical
Komentarz do analizy
Chromatogram dostarczony dzięki uprzejmości H. Henry'ego i współpracowników z Clinical Chemistry Laboratory, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, University of Lausanne, CH-1011, Szwajcaria. Zobacz powiązany pełnometrażowy artykuł w Reporter 30.1.
Inne uwagi
Odniesienie: Biomed. Chromatogr. 2011 "Sensitive determination of D-lactic acid and L-lactic acid in urine by high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry" H. Henry, N. Marmy Conus, P. Steenhout, A. Béguin and O. Boulat, Published online in Wiley Online Library, wileyonlinelibrary.com/journal/bmc.
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analit
Opis
    L-(+)-Lactic acid, analytical standard
    D-(−)-Lactic acid, ≥90%
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
składnik fazy ruchomej
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)