G005392
HPLC Analysis of Diet Soda Additives on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express C18, 3 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53818-U)
mobile phase: 20% A constant; 75 to 20% B, 5 to 60% C in 1 min; held at 20% B, 60% C for 0.1 min
pressure: 3191 psi (220 bar)
flow rate: 3 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 1 μL
sample: (Diet Soda 100 - 500 μg/mL in buffer)
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
food and beverages
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)