G005091
GC Analysis of 1-Methoxy-2-Propylamine Enantiomers (N-Chloroacetyl Derivatives) on Astec® CHIRALDEX™ B-PH
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: Astec CHIRALDEX B-PH, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (71023AST)
oven: 120 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 24 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 3 mg/mL in methanol
peaks 1 & 2: 1-methoxy-2-propylamine enantiomers (N-chloroacetyl derivatives)
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Informacje prawne
kolumna analityczna
standardowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)