G005036
Analiza GC (R)-(+)-1-fenyloetanolu na 6513 3836 B-PM
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: Astec CHIRALDEX B-PM, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (76023AST)
oven: 120 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 24 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 3 mg/mL in methylene chloride
peak 1: (R)-(+)-1-phenylethanol
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
flavors and fragrances
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)