Kluczowe dokumenty
G004662
Trace HPLC Analysis of Proline Enantiomers on Astec® CLC-L
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Astec CLC-L, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (53123AST)
mobile phase: 5 mM copper sulfate
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 1 mg/mL in water
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    DL-Proline, ≥99% (TLC)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)