FAP79867
Nut allergen in biscuit
reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
Fera Science Ltd
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
temp. przechowywania
−20°C
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie
Alergeny
Orzechy laskowe i ziemne. Wartość dla całych orzechów laskowych i całych orzeszków ziemnych oraz wartości referencyjne dla różnych zestawów ELISA.
Matrix Group: Żywność przetworzona
Alergeny
Orzechy laskowe i ziemne. Wartość dla całych orzechów laskowych i całych orzeszków ziemnych oraz wartości referencyjne dla różnych zestawów ELISA.
Matrix Group: Żywność przetworzona
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)