Key Documents
ES5701
ChromegaChiral Chiral CC3, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
linia produktu
ChromegaChiral
producent / nazwa handlowa
ES Industries 155351-CC3
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
macierz
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
amylose, carbamate phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
1000 Å pore size
pH robocze
2-8
metoda separacji
chiral
supercritical fluid (SFC)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
ChromegaChiral CC3 (amylose tris(5-chloro-2-methyl- phenylcarbamate) is a new product for high resolution chiral separations based on a new halogenated carbohy- drate based chiral stationary phase.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)