Key Documents
ERMBB125
Egg powder (fipronil)
ERM®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
format
matrix material
temp. przechowywania
−20°C
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants / Pesticides
Fipronil sulfone, Sum of fipronil and fipronil sulfone expressed as fipronil
Matrix Group: Dairy products and eggs
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)