Kluczowe dokumenty
D4294KRSUB
Supelco
Sulfur in Odourless Kerosene ASTM D4294
Calibration Set B
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
petroleum
Format
matrix material
Komponenty
Set B
0.1000 % (1000ppm), 0.2500 % (2500ppm), 0.5000 % (5000ppm), 1.0000 % (10000ppm). 100 mL ea.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system