Merck
CRM90416
Supelco
Hexaconazol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
(±)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2-hexanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17Cl2N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.21
Beilstein:
8328399
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCC(O)(Cn1cncn1)c2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C14H17Cl2N3O/c1-2-3-6-14(20,8-19-10-17-9-18-19)12-5-4-11(15)7-13(12)16/h4-5,7,9-10,20H,2-3,6,8H2,1H3
Klucz InChI
STMIIPIFODONDC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)