Merck
CRM69091
Supelco
Dinotefuran
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
(RS)-N-Methyl-N′-nitro-N″-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]guanidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN\C(N[N+]([O-])=O)=N/CC1CCOC1
InChI
1S/C7H14N4O3/c1-8-7(10-11(12)13)9-4-6-2-3-14-5-6/h6H,2-5H2,1H3,(H2,8,9,10)
Klucz InChI
YKBZOVFACRVRJN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Dinotefuran to chiralny neonikotynoidowy środek owadobójczy trzeciej generacji, stosowany przeciwko owadom ssącym, gryzącym i owadom zdrowia publicznego, takim jak komary, kleszcze, chrząszcze, mszyce, mączliki i chmielniki. Zakłóca działanie układu nerwowego owadów, wykazując aktywność agonistyczną wobec nikotynowych receptorów acetylocholiny (ACh) (nAChR) i wpływając na cholinergiczną transmisję synaptyczną.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 i uchylającym dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG, dinotefuran nie jest zatwierdzony do stosowania jako środek ochrony roślin w Unii Europejskiej (UE). Jednak domyślny maksymalny limit pozostałości (MRL) wynoszący 0,01 mg/kg jest ustalony dla dinotefuranu zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 396/2005.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
CRM dinotefuranu może również znaleźć poniższe zastosowania:
  • Opracowanie metody jednoczesnego oznaczania dinotefuranu i jego 3 polarnych metabolitów w próbkach śliwek przy użyciu procedury ekstrakcji dyspersyjnej w fazie stałej (d-SPE), a następnie chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).
  • Potencjometryczne oznaczanie pozostałości dinotefuranu w próbkach gleby i ogórków przy użyciu nowych czujników opartych na polimerach wdrukowanych molekularnie (MIP)
  • Ocena metody ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej opartej na tandemowej spektrometrii mas z potrójnym kwadrupolem do wykrywania i ilościowego oznaczania dinotefuranu i jego metabolitów w produktach pochodzenia roślinnego (arbuz, ogórek, ryż) i zwierzęcego (mleko, jaja i wieprzowina), a także w próbkach środowiskowych gleby i wody.
  • Wielopozostałościowa analiza pirydabenu, dinotefuranu i metabolitów dinotefuranu w próbkach gleby i bakłażana za pomocą zmodyfikowanej ekstrakcji próbek opartej na QuEChERS i szybkiej chromatografii cieczowej z potrójnym kwadrupolem i tandemową spektrometrią mas (RRLC-QqQ-MS/MS).
  • Analiza ilościowa dinotefuranu i jego dwóch metabolitów w próbkach roślin ryżu metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (HPLC-MS/MS)
  • Opracowanie metody oznaczania pozostałości dinotefuranu i jego dwóch głównych metabolitów w próbkach jabłek za pomocą wstępnej obróbki próbek opartej na QuEChERS i chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoxin Chen et al.
Chemosphere, 195, 245-251 (2017-12-23)
A sensitive method for simultaneous determination of pyridaben, dinotefuran, DN and UF in eggplant ecosystem was established and validated through rapid resolution liquid chromatography triples quadrupole tandem mass spectrometry (RRLC-QqQ-MS/MS). Matrix-matched external calibrations were introduced to check matrix effects. Limits
Md Musfiqur Rahman et al.
Food chemistry, 239, 1235-1243 (2017-09-07)
A simple and effective method was developed for analyzing dinotefuran and its three metabolites (MNG, UF, and DN) in plum using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). Due to the polarity and high water miscibility, dinotefuran and some of its metabolites
Zenglong Chen et al.
Environment international, 130, 104854-104854 (2019-06-15)
In last decade, there has been a concerted effort to reduce the potential threats of honeybees' population due to exposure to neonicotinoid pesticides. A new perspective was put forward to reduce the potential ecological toxicity of neonicotinoid dinotefuran to honeybee
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CRM69091-50MG4065265038461