Merck
CRM69033
Supelco
Aldicarb-sulfone
mixture of E/Z - isomers, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.26
Beilstein:
2215242
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CNC(ON=CC(C)(C)S(C)(=O)=O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4S/c1-7(2,14(4,11)12)5-9-13-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)
Klucz InChI
YRRKLBAKDXSTNC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Aldikarb-sulfon jest metabolitem ogólnoustrojowego pestycydu karbaminianowego - aldikarbu, szeroko stosowanego przeciwko owadom, nicieniom i roztoczom w różnych uprawach, takich jak owoce cytrusowe, bawełna, buraki cukrowe, orzeszki ziemne i orzeszki ziemne.
Związek macierzysty aldikarb (mierzony łącznie z jego sulfotlenkiem i sulfonem) nie jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej (UE) jako środek ochrony roślin. Jest to zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i uchylającym dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG. Jednak domyślny najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) wynoszący 0,02 mg/kg i 0,05 mg/kg jest ustalony dla obecności aldikarbu odpowiednio w świeżych/mrożonych owocach i orzechach drzewnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 310/2011.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
CRM aldikarbu-sulfonu może również znaleźć poniższe zastosowania:
  • Badanie aldikarbu i produktów jego degradacji oksydacyjnej przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas i detekcją UV.
  • Jednoczesna analiza wielopozostałościowa 36 pestycydów w próbkach szpinaku i kalafiora przy użyciu wielościennych nanorurek węglowych (MWCNT) jako adsorbentu do ekstrakcji w fazie stałej z odwróconą dyspersją (r-DSPE) i chromatografii cieczowej-tandemowej spektrometrii mas (LC-MS/MS) do identyfikacji i kwantyfikacji
  • Analiza pozostałości 102 pestycydów w próbkach zielonej herbaty przy użyciu zmodyfikowanej metody QuEChERS w połączeniu z wysokosprawną chromatografią cieczową-tandemową spektrometrią mas (HPLC-MS/MS)
  • Opracowanie i walidacja metody oznaczania pozostałości 58 pestycydów i ich metabolitów w próbkach jaj za pomocą wielofunkcyjnego filtra (MFF) opartego na oczyszczaniu QuEChERS i ultra-wysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (UHPLC-MS/MS)
  • Ocena różnych adsorbentów do oczyszczania próbek oleju jadalnego ze słonecznika, oliwek i soi do jednoczesnej analizy próbek oleju pod kątem 169 pestycydów za pomocą ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej z potrójnym kwadrupolem spektrometrii mas (UHPLC-QqQ-MS/MS)
  • Opracowanie metody analizy pozostałości 34 pestycydów z 9 różnych klas związków chemicznych w próbkach surowicy ludzkiej przy użyciu wspomaganej solą ekstrakcji acetonitrylem i wysokosprawnej chromatografii cieczowej z kwadrupolową spektrometrią mas (HPLC-QTOF-MS).
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jonatan V Dias et al.
Journal of chromatography. A, 1462, 8-18 (2016-08-11)
The goal of this work was to evaluate the efficiency of several sorbents on removal fats from edible oils (olive, soya and sunflower) during the clean-up step for posterior determination of 165 pesticides by UHPLC-QqQ-MS/MS system. The extraction procedure employed
Xining Zhang et al.
Journal of chromatography. A, 1593, 81-90 (2019-02-11)
A sensitive method for the simultaneous determination of 58 pesticides and relevant metabolites in eggs was developed using ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) after clean-up with a multi-functional filter (MFF) based on quick, easy, cheap, effective, rugged, and
Xue-Feng Yin et al.
Journal of separation science, 43(17), 3534-3545 (2020-07-04)
Detecting pesticide residues in human serum is a challenging process. In this study we developed and validated a method for the extraction and recovery of residues of multiple classes of pesticides from serum using one reagent. Salt-assisted acetonitrile extraction and
Sufang Fan et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 31(1), 73-82 (2013-12-20)
A multi-residue method based on a modified QuEChERS sample preparation with multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) as reversed-dispersive solid-phase extraction (r-DSPE) material and LC-MS/MS determination by MRM mode was validated for 36 representative pesticides in spinach and cauliflower. It was demonstrated
Xue-Feng Yin et al.
Journal of separation science, 43(17), 3534-3545 (2020-07-04)
Detecting pesticide residues in human serum is a challenging process. In this study we developed and validated a method for the extraction and recovery of residues of multiple classes of pesticides from serum using one reagent. Salt-assisted acetonitrile extraction and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CRM69033-100MG4065265038430