Merck
CRM68737
Supelco
Aldicarb-sulfoxide
certified reference material, TraceCERT®, mixture of stereo isomers, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.26
Beilstein:
2212914
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CNC(ON=CC(C)(C)S(C)=O)=O
InChI
1S/C7H14N2O3S/c1-7(2,13(4)11)5-9-12-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)
Klucz InChI
BXPMAGSOWXBZHS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CRM68737-100MG4065265797924