Merck
CRM68173
Supelco
Atrazine-desethyl
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
2-Amino-4-chloro-6-isopropylamino-1,3,5-triazine, Desethylatrazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10ClN5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.63
Beilstein:
610488
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ciąg SMILES
CC(C)Nc1nc(N)nc(Cl)n1
InChI
1S/C6H10ClN5/c1-3(2)9-6-11-4(7)10-5(8)12-6/h3H,1-2H3,(H3,8,9,10,11,12)
Klucz InChI
DFWFIQKMSFGDCQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Atrazyna-desetyl jest głównym metabolitem pochodzącym z cytochromu P450s (CYPs) herbicydu atrazyny, szeroko stosowanym do ochrony przed chwastami liściastymi i trawiastymi w różnych uprawach. Ma większą stabilność niż macierzysta atrazyna i taką samą toksyczność zaburzającą gospodarkę hormonalną.
Macierzysty związek atrazyny nie jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej (UE) zgodnie z przepisami 2004/248/WE z dnia 24 marca 2004 r. Jednak atrazyna ma maksymalny limit pozostałości (MRL) ustalony w zakresie 0,01-2 mg/kg dla jej obecności w uprawach soi, kukurydzy i pszenicy przez Stany Zjednoczone (USA) i Unię Europejską (UE).
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
CRM atrazyny-desetylu może również znaleźć poniższe zastosowania:
  • Analiza atrazyny i jej głównych metabolitów w próbkach wody i gleby przy użyciu wielościennych nanorurek węglowych do ekstrakcji w fazie stałej (SPE) i chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) do wykrywania.
  • Ekstrakcja i wykrywanie atrazyny i jej głównych metabolitów w naturalnych próbkach wody za pomocą chromatografii cieczowej z matrycą diodową (LC-DAD) w oparciu o QuEChERS.
  • Opracowanie maty z nanowłókien poliakrylonitrylowych modyfikowanych karboksylem (COOH-PAN NFsM) do ekstrakcji do fazy stałej (SPE) atrazyny i jej metabolitów z próbek wody środowiskowej, a następnie ich oznaczanie za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem diodowym (HPLC-DAD)
  • Analiza symazyny i atrazyny wyekstrahowanych z wody rzecznej za pomocą chromatografii cieczowej w odwróconej fazie z detekcją ultrafioletową (LC-UV)
  • Jednoczesne rozdzielanie i oznaczanie atrazyny i jej głównych metabolitów w 15 próbkach soi, kukurydzy i pszenicy za pomocą nowej metody opartej na UPLC-ESI-MS/MS
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guang Min et al.
The Science of the total environment, 396(1), 79-85 (2008-03-29)
A novel, simple, cost-effective, and sensitive method was developed for the determination of atrazine and its principal metabolites namely deisopropyl-atrazine (DIA) and deethyl-atrazine (DEA) in water and soil samples using multi-walled carbon nanotubes as solid-phase extraction (SPE) adsorbents coupled with
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CRM68173-100MG4065265038423