Merck
CRM64156
Supelco
Methoxychlor
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
1,1,1-Trichloro-2,2-bis-(p-methoxyphenyl)ethane, 2,2-Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,1-trichloroethane, DMDT
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15Cl3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.65
Beilstein:
2057367
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
86-88 °C (lit.)
Format
neat
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC)cc2)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C16H15Cl3O2/c1-20-13-7-3-11(4-8-13)15(16(17,18)19)12-5-9-14(21-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3
Klucz InChI
IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Metoksychlor jest insektycydem chloroorganicznym, szeroko stosowanym przeciwko szerokiej gamie owadów w uprawach polowych, uprawach paszowych, winorośli, kwiatach, pomieszczeniach dla zwierząt, mleczarniach i przemyśle. Jest aktywowany przez kontakt i spożycie, modulując kanały sodowe bramkowane napięciem i powodując nadmierne pobudzenie. Wykazuje również działanie zaburzające gospodarkę hormonalną, wykazując zarówno działanie estrogenne, jak i antyandrogenne.
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2076/2002 z dnia 20 listopada 2002 r., metoksychlor nie jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej (UE) jako środek ochrony roślin, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009. Jednak domyślny maksymalny limit pozostałości wynoszący 0,01-0,1 mg/kg ma zastosowanie do jego obecności w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem UE nr 149/2008.
.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Methoxychlor CRM może być również stosowany w sposób podany poniżej:
  • Do oznaczania pozostałości wybranych pestycydów w próbkach wody rolniczej za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)(2)
    Ekstrakcja rozpuszczalnikiem wspomagana ultradźwiękami (UASE) i mikroekstrakcja fazy stałej w przestrzeni nadpowierzchniowej (HS-SPME) oparta na ekstrakcji 20 pestycydów chloroorganicznych z pasywnych próbników octanu etylenowinylu (EVA) stosowanych do monitorowania morskich wód powierzchniowych, a następnie wykrywanie za pomocą chromatografii gazowej z tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS).
  • Jednoczesna ekstrakcja i oznaczanie 89 hydrofobowych zanieczyszczeń organicznych (HOC) w próbkach osadów morskich i fauny i flory przy użyciu chromatografii gazowej z jonizacją elektronową i spektrometrią mas z potrójnym kwadrupolem (GC-EI-MS/MS) oraz chromatografii cieczowej z jonizacją elektrorozpryskową i spektrometrią mas z potrójnym kwadrupolem (LC-ESI-MS/MS).
  • Oznaczanie 26 pestycydów chloroorganicznych w próbkach tytoniu przy użyciu grafenu magnetycznego do ekstrakcji próbek opartej na QuEChERS i oznaczania za pomocą chromatografii żelowej permeacyjnej online-chromatografii gazowej/tandemowej spektrometrii mas (online GPC-GC-MS2)
  • Ocena sprzężenia oczyszczania żelowo-permeacyjnego (GPC) z technikami chromatografii gazowej-tandemowej spektrometrii mas (GC-MS/MS) i chromatografii cieczowej-tandemowej spektrometrii mas (LC-MS/MS) w celu oznaczania różnych pestycydów w matrycach tłuszczowych.
  • Analiza wielopozostałościowa wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i pestycydów chloroorganicznych (OCP) w próbkach produktów osobistych metodą chromatografii gazowej w połączeniu z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC-FID) i detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD).
Działania biochem./fizjol.
Pesticide with estrogenic activity.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CRM64156-100MG4061842640850