Merck
CRM45323
Supelco
Amitraz
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
N′-(2,4-Dimethylphenyl)-N-{[(2,4-dimethylphenyl)imino]methyl}-N-methylmethanimidamide, NSC 324552
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H23N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CN(\C=N\c1ccc(C)cc1C)\C=N\c2ccc(C)cc2C
InChI
1S/C19H23N3/c1-14-6-8-18(16(3)10-14)20-12-22(5)13-21-19-9-7-15(2)11-17(19)4/h6-13H,1-5H3/b20-12+,21-13+
Klucz InChI
QXAITBQSYVNQDR-ZIOPAAQOSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Zastosowanie
Amitraz jest amidynowym akarycydem i insektycydem do stosowania w owocach, roślinach ozdobnych i niektórych warzywach. Ma również zastosowanie w weterynarii. Jest lotny, prawie nierozpuszczalny w wodzie i, w oparciu o jego właściwości chemiczne, jest tylko nieznacznie mobilny z niskim potencjałem wymywania do wód gruntowych. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 nie jest zatwierdzony do stosowania jako środek ochrony roślin w Unii Europejskiej. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) zostały ustalone dla amitrazu (w tym metabolitów zawierających cząsteczkę 2,4-dimetyloaniliny wyrażoną jako amitraz) zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/623 dla różnych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego od 0,01 do 0,4 mg/kg. Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Środowisko
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CRM45323-25MG