Kluczowe dokumenty
CRM67618
Trichlorfon
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
(2,2,2-Trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonic acid dimethyl ester, Metrifonate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COP(=O)(OC)C(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H8Cl3O4P/c1-10-12(9,11-2)3(8)4(5,6)7/h3,8H,1-2H3
Klucz InChI
NFACJZMKEDPNKN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Trichlorfon jest insektycydem fosforoorganicznym o szerokim spektrum działania, stosowanym do ochrony różnych pól i upraw owocowych. Jest również stosowany przeciwko pasożytom ryb w akwakulturze. Hamuje aktywność acetylocholinoesterazy (AChE) i powoduje gromadzenie się acetylocholiny (ACh) w synapsach nerwowych, zakłócając w ten sposób funkcjonowanie nerwów.
Trichlorfon nie jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej (UE) jako środek ochrony roślin na mocy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, uchylającego dyrektywę 91/414/EWG. Jednak domyślny maksymalny limit pozostałości (MRL) wynoszący 0,01 mg/kg i 0,02 mg/kg jest ustalony dla jego obecności odpowiednio w świeżych/mrożonych owocach i orzechach drzewnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 899/2012.
Zastosowanie
CRM trichlorfonu może również znaleźć następujące zastosowania:
- Oznaczanie trichlorfonu w próbkach pora i ogórka za pomocą bezpośredniego konkurencyjnego biomimetycznego testu immunosorbcyjnego opartego na wykorzystaniu polimeru wdrukowanego molekularnie.
- Opracowanie biomimetycznej metody immunoenzymatycznej elektroforezy kapilarnej (BI-CE) z wykorzystaniem etykiet kropek kwantowych (QD) do oznaczania trichlorfonu w próbkach marchwi, cukinii, rzepaku jadalnego i pora.
- Analiza pozostałości ftalanów i 18 insektycydów w 46 różnych próbkach krewetek przy użyciu chromatografii cieczowo-gazowej z tandemową spektrometrią mas (LC/GC-MS/MS) do oceny ryzyka związków dla zdrowia ludzkiego
- Oznaczanie wielu pozostałości 238 pestycydów i 78 leków weterynaryjnych w 80 próbkach mleka bydlęcego za pomocą ultraszybkiej chromatografii cieczowej-tandemowej spektrometrii mas (UFLC-MS/MS) i chromatografii gazowej-tandemowej spektrometrii mas (GC-MS/MS)
- Ocena nanoprzepływowej chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS) do jednoczesnego oznaczania pozostałości 60 pestycydów z różnych klas chemicznych w próbkach pomidorów, żywności dla niemowląt, oliwy z oliwek, pomarańczy i dżemu owocowego.
- Walidacja metody chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS) do wykrywania i ilościowego oznaczania klanobutyny, dichlorfosu i naftazonu w próbkach wieprzowiny, wołowiny, kurczaka, mleka i jaj.
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Chromatograms
application for LC-MS, application for SPEGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CRM67618-50MG | 4065265038409 |