Merck
CRM43602
Supelco
Leptophos
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
O-(4-Bromo-2,5-dichlorophenyl) O-methyl phenylphosphonothioate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10BrCl2O2PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.07
Beilstein:
2152663
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COP(=S)(Oc1cc(Cl)c(Br)cc1Cl)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10BrCl2O2PS/c1-17-19(20,9-5-3-2-4-6-9)18-13-8-11(15)10(14)7-12(13)16/h2-8H,1H3
Klucz InChI
CVRALZAYCYJELZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)