Merck
CRM43557
Supelco
1-Naphthylacetamide
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
1-Naphthaleneacetamide
About This Item
Wzór liniowy:
C10H7CH2CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.22
Beilstein:
1945547
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
180-183 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(=O)Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H11NO/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H2,13,14)
Klucz InChI
XFNJVKMNNVCYEK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
1-naftyloacetamid (NAA) jest syntetyczną auksyną roślinną, która działa jako regulator wzrostu roślin. Pobudza wzrost i tworzenie korzeni oraz zapobiega przedwczesnemu zrzucaniu owoców i kwiatów. Jest stosowany jako oprysk dolistny na owoce i warzywa lub jako zaprawa nasienna w celu promowania tworzenia korzeni.
1-Naphthylacetamide jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 786/2011 zgodnie z rozporządzeniem nr 1107/2009 w sprawie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2016/1015 najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) 1-naftyloacetamidu i kwasu 1-naftylooctowego w mrożonych/świeżych owocach i orzechach drzewnych wynosi 0,06 mg/kg.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
CRM 1-naftyloacetamidu może również znaleźć następujące zastosowania:
  • Opracowanie wielopozostałościowej metody oznaczania 24 regulatorów wzrostu roślin w 50 próbkach winogron przy użyciu zmodyfikowanej metody QuEChERS i chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).
  • Wielopozostałościowe oznaczanie 200 pestycydów i ich metabolitów w próbkach pszczoły miodnej przy użyciu chromatografii cieczowej i gazowej sprzężonej z tandemową spektrometrią masową
  • Opracowanie i walidacja zmodyfikowanej metody opartej na QuEChERS do oznaczania 207 pozostałości pestycydów w próbkach miodu przy użyciu chromatografii cieczowej i gazowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas.
  • Jednoczesne oznaczanie 267 pestycydów, ich metabolitów i polichlorowanych bifenyli w próbkach chleba pszczelego o niskiej masie przy użyciu chromatografii cieczowej i gazowej w połączeniu z tandemową spektrometrią mas.
  • Opracowanie metody opartej na wykorzystaniu wielu izotopowo znakowanych wzorców wewnętrznych w celu skompensowania efektów matrycy powstających w analizie wielopozostałościowej pestycydów w próbkach żywności za pomocą chromatografii gazowej z tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS)
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tomoyuki Tsuchiyama et al.
Journal of chromatography. A, 1524, 233-245 (2017-10-19)
In the multi-residue analysis of pesticides using GC-MS, the quantitative results are adversely affected by a phenomenon known as the matrix effect. Although the use of matrix-matched standards is considered to be one of the most practical solutions to this
W Hackenbruch et al.
Fortschritte der Medizin, 96(42), 2132-2136 (1978-11-09)
The early symptom in hip joint diseases in children is pain. Pain is localized in the groin and thight, but mostly in the knee. Other important signs are limping and reduced internal rotation. If a hip disease is suspected it
Chieh-Han Pu et al.
Journal of food and drug analysis, 26(2), 637-648 (2018-03-24)
A multiresidue analytical method was developed for grapes for the following 24 plant growth regulators: 1-naphthylacetamide, 2,3,5-triiodobenzoic acid, 2,4,5-T, 2-naphthoxyacetic acid, 3-indolylacetic acid, 4-(3-indolyl)-butyric acid, 4-chlorophenoxyacetic acid, 4-nitrophenol, 6-benzylaminopurine, N6-isopentenyladenine, butralin, chlormequat chloride, chlorphonim-Cl, cloprop, forchlorfenuron, gibberellic acid 3, gibberellic acid
Tomasz Kiljanek et al.
Journal of chromatography. A, 1435, 100-114 (2016-02-03)
A method for the determination of 200 pesticides and pesticide metabolites in honeybee samples has been developed and validated. Almost 98% of compounds included in this method are approved to use within European Union, as active substances of plant protection
Tomoyuki Tsuchiyama et al.
Journal of chromatography. A, 1524, 233-245 (2017-10-19)
In the multi-residue analysis of pesticides using GC-MS, the quantitative results are adversely affected by a phenomenon known as the matrix effect. Although the use of matrix-matched standards is considered to be one of the most practical solutions to this