Merck
CRM42356
Supelco
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Cupral, Diethyldithiocarbamic acid sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2NCSSNa · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.31
Beilstein:
3920507
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
gęstość pary
5.9 (vs air)
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
95-98.5 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CCN(CC)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Klucz InChI
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Zastosowanie
Spin trap used in conjunction with Fe2+ to detect NO in brain, kidney, liver, and other tissues.
Spin trap used in conjunction with Fe2+ to detect NO in brain, kidney, liver, and other tissues. Simultaneous direct measurement of NO* and pO2 has been reported. A copper chelator, it has been used to quantitate copper in biological materials by ESR and is an inhibitor of superoxide dismutase, ascorbate oxidase, and other enzymes.
Działania biochem./fizjol.
Inhibits induction of macrophage nitric oxide synthase.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CRM42356-100MG4065265084024