Merck
CRM34227
Supelco
Imazamox
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
2-(4-Isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-methoxymethylnicotinic acid, 2-[4,5-Dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-5-(methoxymethyl)-3-pyridinecarboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H19N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COCc1cnc(C2=NC(C)(C(C)C)C(=O)N2)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H19N3O4/c1-8(2)15(3)14(21)17-12(18-15)11-10(13(19)20)5-9(6-16-11)7-22-4/h5-6,8H,7H2,1-4H3,(H,19,20)(H,17,18,21)
Klucz InChI
NUPJIGQFXCQJBK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Zastosowanie
Imazamox to powschodowy herbicyd stosowany do zwalczania chwastów, w tym chwastów występujących w środowisku wodnym. Jest zatwierdzony do stosowania jako środek ochrony roślin w Unii Europejskiej na mocy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. Najwyższe dopuszczalne poziomy referencyjne (NDP) zostały określone zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2021/2202 dla imazamoksu (suma imazamoksu i jego soli, wyrażona jako imazamoks) dla różnych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w zakresie 0,01 - 0,3 mg/kg. Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Środowisko
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CRM34227-50MG