Merck
CRM31644
Supelco
Bromuconazole
certified reference material, TraceCERT®, mixture of diastereomers, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
1-[[4-Bromo-2-(2,4-dichlorophenyl)tetrahydro-2-furanyl]methyl]- 1H-1,2,4-triazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12BrCl2N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.06
Beilstein:
8393967
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Clc1ccc(c(Cl)c1)C2(CC(Br)CO2)Cn3cncn3
InChI
1S/C13H12BrCl2N3O/c14-9-4-13(20-5-9,6-19-8-17-7-18-19)11-2-1-10(15)3-12(11)16/h1-3,7-9H,4-6H2
Klucz InChI
HJJVPARKXDDIQD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość ilościowa NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Zastosowanie
Bromukonazol jest fungicydem stosowanym w wielu uprawach, w tym w zbożach, owocach i warzywach. Charakteryzuje się niską rozpuszczalnością w wodzie i niską lotnością. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 jest zatwierdzony w Unii Europejskiej jako środek ochrony roślin. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) zostały ustalone zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/90 dla bromokonazolu (suma diasteroizomerów) dla różnych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego od 0,01 do 0,2 mg/kg. Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Środowisko
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)