Merck
CRM30482
Supelco
Spiromesifen Metabolite M01
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
4-Hydroxy-3-mesityl-1-oxaspiro(4.4)non-3-en-2-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.34
Numer MDL:
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
format
neat
ciąg SMILES
Cc1cc(C)c(c(C)c1)C2=C(O)C3(CCCC3)OC2=O
InChI
1S/C17H20O3/c1-10-8-11(2)13(12(3)9-10)14-15(18)17(20-16(14)19)6-4-5-7-17/h8-9,18H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
UWNPKBJDSGDYAU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Zastosowanie
Environmental
Spiromesifen metabolite M1 occurs as the main degradation product by hydrolysis. It is not listed in the Europan Union Pesticide database. The certified reference material (CRM) is intended to be used as a calibrant for chromatography and other analytical techniques.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)