Merck
CRM16869
Supelco
Diquat metabolite Monopyridone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
1-Oxo-9,10-dihydro-1H-10a-aza-8a-azoniaphenanthrene chloride, 6,7-Dihydro-9-oxo-9H-dipyrido[1,2-a:2′,1′-c]pyrazin-5-ium chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11ClN2O
Masa cząsteczkowa:
234.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1N2CC[N+]3=CC=CC=C3C2=CC=C1.[Cl-]
InChI
1S/C12H11N2O.ClH/c15-12-6-3-5-11-10-4-1-2-7-13(10)8-9-14(11)12;/h1-7H,8-9H2;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
FYUAZDQCXQJCPZ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Monopirydon dikwatu jest powszechnym produktem degradacji dikwatu. Dikwat jest nieselektywnym, defoliantem, herbicydem przed żniwami i osuszaczem, który należy do klasy bipirydyn. Dikwat może szybko przenikać przez powierzchnię liści, ale nie jest pobierany przez korzenie ze względu na silną adsorpcję na cząstkach gleby. Jego działanie opiera się na uwalnianiu anionorodnika ponadtlenkowego, a następnie nadtlenku wodoru, powodując zniszczenie tkanki przez stres oksydacyjny. Działanie chwastobójcze dikwatu jest bardziej wyraźne w świetle dziennym, warunkach tlenowych, wysokiej wilgotności i temperaturze.
Dikwat nie jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej. Maksymalny limit pozostałości (MRL) dla obecności dikwatu w uprawach waha się od 0,05 mg/kg w większości towarów do 10 mg/kg dla siemienia lnianego i jęczmienia.
Definicje pozostałości w UE są szersze, jednak nadal brakuje danych toksykologicznych dla metabolitów dikwatu, monopirydonu i dipirydonu, aby porównać ich toksyczność ze związkiem macierzystym.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych. CRM może również znaleźć następujące zastosowania:
  • Wykrywanie dwóch metabolitów dikwatu w moczu i surowicy zatrutych pacjentów po spożyciu połączonych herbicydów, parakwatu i dikwatu.
  • Analiza parakwatu, dikwatu i dwóch metabolitów dikwatu w materiałach biologicznych za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z detektorami UV i fluorescencji.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N Magalhães et al.
Human & experimental toxicology, 37(11), 1131-1160 (2018-03-24)
Diquat (1,1'-ethylene-2,2'-bipyridinium ion; DQ) is a nonselective quick-acting herbicide, which is used as contact and preharvest desiccant to control terrestrial and aquatic vegetation. Several cases of human poisoning were reported worldwide mainly due to intentional ingestion of the liquid formulations.