Kluczowe dokumenty
CRM06783
Chlorfluazuron
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2cc(Cl)c(Oc3ncc(cc3Cl)C(F)(F)F)c(Cl)c2
InChI
1S/C20H9Cl3F5N3O3/c21-10-5-9(30-19(33)31-17(32)15-13(24)2-1-3-14(15)25)6-11(22)16(10)34-18-12(23)4-8(7-29-18)20(26,27)28/h1-7H,(H2,30,31,32,33)
Klucz InChI
UISUNVFOGSJSKD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Chlorfluazuron należy do rodziny insektycydów benzoilomocznikowych stosowanych przeciwko różnym uprawom, owocom i warzywom. Jest inhibitorem syntezy chityny i zwalcza szkodniki z rzędu Lepidoptera poprzez zakłócanie linienia i późniejsze zakończenie ich cyklu życiowego z powodu niepełnego tworzenia egzoszkieletu.
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1107/2009, uchylającym dyrektywę Rady 91/414/EWG, chlorfluazuron nie jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej. Jednak zgodnie z art. 18(b) Reg 396/2005, domyślny maksymalny limit pozostałości (MRL) w wysokości 0,01 mg/kg ma zastosowanie tam, gdzie jest to konieczne.
Zastosowanie
Chlorfluazuron może być również stosowany w następujący sposób:
- Badanie metabolizmu chlorfluazuronu i flonikamidu w próbkach herbaty przy użyciu zmodyfikowanej ekstrakcji QuEChERS i kwantyfikacji UPLC-MS/MS.
- Oznaczanie pozostałości chlorfluazuronu w kapuście pekińskiej, jarmużu pekińskim, sałacie pekińskiej i kalafiorze metodą ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (UHPLC-MS/MS).
- Opracowanie i walidacja metody chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) do wykrywania i pomiaru chlorfluazuronu u termitów
- Oznaczanie 9 insektycydów benzoilomocznikowych w próbkach pełnego mleka, ryżu, jaj, cytryny, sałaty, mięsa wołowego i awokado przy użyciu ekstrakcji cieczą pod ciśnieniem i chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS).
- Opracowanie metody opartej na dyspersyjnej mikroekstrakcji ciecz-ciecz w strzykawce i oznaczaniu HPLC do analizy 5 insektycydów benzoilomocznikowych w próbkach wody i napojów herbacianych.
- Analiza insektycydów benzoilomocznikowych w próbkach herbaty przy użyciu nanokompozytu Fe3O4-hiperrozgałęzionego poliestru (HBPE) jako adsorbentu do magnetycznej ekstrakcji do fazy stałej (MSPE) i HPLC
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)