Merck
BP895
Zidovudine impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
3′-Azido-3′-deoxythymidine, AZT, Azidothymidine, ZDV, Zidovudine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.24
Beilstein:
3595791
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
zidovudine
Postać
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
mp
113-115 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
mixture
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1
Klucz InChI
HBOMLICNUCNMMY-XLPZGREQSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Zidovudine impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Zidovudine Capsules
  • Zidovudine Infusion
  • Zidovudine Tablets
  • Działania biochem./fizjol.
    Reverse transcriptase inhibitor active against HIV-1 virus.
    Opakowanie
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramy
    Health hazard
    Hasło ostrzegawcze
    Warning
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Carc. 2 - Muta. 2
    Kod klasy składowania
    11 - Combustible Solids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 1
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)