Kluczowe dokumenty
BP846
N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridine-2-yl)ethyl]ethanamine trihydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
N-Methyl-N-[2-(2-pyridinyl)ethyl]-2-pyridineethanamine trihydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H19N3 · 3HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
betahistine
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Trihydrochlorek N-metylo-2-(pirydyn-2-ylo)-N-[2-(pirydyn-2-ylo)etylo]etanaminy BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Opakowanie
Ilość jednostkowa: 25 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)