B0990000
Betahistine mesilate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Betahistine mesylate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
betahistine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(O)C.[S](=O)(=O)(O)C.N(CCc1ncccc1)C
InChI
1S/C8H12N2.2CH4O3S/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;2*1-5(2,3)4/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H3,(H,2,3,4)
Klucz InChI
ZBJJDYGJCNTNTH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)