BP1210
Ritonavir
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
1,3-Thiazol-5-ylmethyl N-[(2S,3S,5S)-3-hydroxy-5-[[(2S)-3-methyl-2-[[methyl-[(2-propan-2-yl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]carbamoyl]amino]butanoyl]amino]-1,6-diphenylhexan-2-yl]carbamate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
Poziom jakości
agency
BP
rodzina API
ritonavir
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
pkg of 100 mg
producent / nazwa handlowa
BP
warunki przechowywania
dry at room temperature
kolor
off-white
mp
122-126 °C
rozpuszczalność
ethanol: soluble
isopropanol: soluble
methanol: soluble
gęstość
1.239 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[s]1c(nc(c1)CN(C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OCc4[s]cnc4)Cc3ccccc3)Cc2ccccc2)C(C)C
InChI
1S/C37H48N6O5S2/c1-24(2)33(42-36(46)43(5)20-29-22-49-35(40-29)25(3)4)34(45)39-28(16-26-12-8-6-9-13-26)18-32(44)31(17-27-14-10-7-11-15-27)41-37(47)48-21-30-19-38-23-50-30/h6-15,19,22-25,28,31-33,44H,16-18,20-21H2,1-5H3,(H,39,45)(H,41,47)(H,42,46)/t28-,31-,32-,33-/m0/s1
Klucz InChI
NCDNCNXCDXHOMX-XGKFQTDJSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Also used in monographs such as:
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)