Merck
749001
Sigma-Aldrich
4,6-Dioxoheptanoic acid-3,4,5,6,7-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
Succinylacetone-3,4,5,6,7-13C5
About This Item
Wzór liniowy:
13CH313CO13CH213CO13CH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.13
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
66-67 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[13CH3][13C](=O)[13CH2][13C](=O)[13CH2]CC(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c1-5(8)4-6(9)2-3-7(10)11/h2-4H2,1H3,(H,10,11)/i1+1,2+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
WYEPBHZLDUPIOD-JBSMRZEESA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)