Kluczowe dokumenty
99-0077
GC Analysis of Free Fatty Acids in Parmesan Cheese using Nukol after SPME using 65 μm Carbowax/DVB Fiber
suitable for GC, application for SPME
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
parametry testowe
sample/matrix: 100 mg cheese in 40 mL vial
SPME fiber: 65 μm Carbowax/divinylbenzene StableFlex (57336-U)
extraction: 65 °C 15 min (headspace)
desorption process: 250 °C, 1 min
column: Nukol, 15 m × 0.25 mm, 0.25 μm (24106-U)
oven: 50 °C (2 min) to 220 °C at 10 °C/min
inj. temp.: 250 °C
injection: splitless/split (closed 1 min), 250°C
detector: FID, 260 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec
liner: 0.75 mm liner
sample: Parmesan cheese
przydatność
application for SPME
Zastosowanie
food and beverages
Komentarz do analizy
W tym badaniu SPME wykorzystano do analizy wolnych kwasów tłuszczowych w serze parmezan przy użyciu włókna SPME 65 μm Carbowax/divinylbenzene (DVB). Ekstrakcję próbki sera w przestrzeni nadpowierzchniowej przeprowadzono w temperaturze 65 °C przez 15 minut i analizowano metodą GC z detekcją FID. SPME jest idealny do analizy substancji lotnych związanych ze stałymi próbkami żywności. Chemia fazowa kolumny Nukol GC zapewnia doskonały kształt piku związków kwaśnych.
Informacje prawne
Analit
Opis
    Nonanoic acid
    Isovaleric acid
    Methyl undecanoate
    Butyric acid
    Valeric acid
    Acetic acid
    Octanoic acid
    Propionic acid
    Hexanoic acid
    Isobutyric acid
    Decanoic acid
    Heptanoic acid
    2-Ethylhexanoic acid
    Dodecanoic acid
    Zobacz wszystko (14)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)