Merck
96606
Supelco
1-Vinylimidazole
analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.11
Beilstein:
105321
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.533 (lit.)
tw
192-194 °C (lit.)
78-79 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
C=Cn1ccnc1
InChI
1S/C5H6N2/c1-2-7-4-3-6-5-7/h2-5H,1H2
Klucz InChI
OSSNTDFYBPYIEC-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)