Merck
94961
Terbuthylazine Metabolite CSAA036479 hydrochloride
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-Hydroxy-4-(1-carboxy-1-methylethylamino)-6-aminotriazine hydrochloride, 2-[(4-Amino-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-methylpropanoic acid hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12ClN5O3
Masa cząsteczkowa:
249.65
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
analytical standard
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥95.0 % (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC1=NC(NC(C)(C)C(O)=O)=NC(N)=N1.Cl
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)