Merck
32641
Supelco
S-Metolachlor Metabolite CGA 368208
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
[(2-Ethyl-6-methyl-phenyl)-carbamoyl]-methanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14NNaO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
[Na+].CCc1cccc(C)c1NC(=O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C11H15NO4S.Na/c1-3-9-6-4-5-8(2)11(9)12-10(13)7-17(14,15)16;/h4-6H,3,7H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15,16);/q;+1/p-1
Klucz InChI
WWFKJLARXKHBKN-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
S-Metolachlor Metabolite CGA 368208 may be used as a pestanal standard for the estimation of the analyte in surface water and groundwater samples using direct injection liquid chromatography-electrospray ionization-mass spectrometry (LC-ESI-MS) operating in multiple reaction monitoring (MRM).
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A multimethod for the determination of 150 pesticide metabolites in surface water and groundwater using direct injection liquid chromatography-mass spectrometry.
Reemtsma, et al.
Journal of Chromatography A, 1271(1), 95-104 (2013)