Kluczowe dokumenty
94943
Supelco
Pinoxaden Metabolite NOA 407854
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
8-(2,6-Diethyl-4-methylphenyl)-1,2,4,5-tetrahydro-9-hydroxy-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-7-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Metabolit do badania wody
Inne uwagi
Wyłącznie do zastosowań badawczo-rozwojowych i analitycznych. Nie dla leków, gospodarstw domowych lub innych zastosowań
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)