Kluczowe dokumenty
91607
Isazophos
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCOP(=S)(OCC)Oc1nc(Cl)n(n1)C(C)C
InChI
1S/C9H17ClN3O3PS/c1-5-14-17(18,15-6-2)16-9-11-8(10)13(12-9)7(3)4/h7H,5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
XRHGWAGWAHHFLF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Isazophos to środek owadobójczy i nicieniobójczy o szerokim spektrum działania, należący do klasy chemicznej fosforoorganicznych. Izazofos jest inhibitorem acetylocholinoesterazy, który jest stosowany w wielu różnych uprawach, takich jak banany, owoce cytrusowe, bawełna, buraki, kukurydza, ryż i trzcina cukrowa do zwalczania szkodników darniowych i glebowych, takich jak larwy, korzeniowce, larwy korzeni i drutowce.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1107/2009 izazofos nie jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej (UE). Domyślny najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) wynoszący 0,01 mg/kg został ustalony zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 396/2005.
Zastosowanie
- Opracowanie procedury GC/MS wykorzystującej monitorowanie wybranych jonów (SIM) do ilościowego oznaczania izazofosu w wątrobie, nerkach, mięśniach i tłuszczu bydła w różnym czasie po ekspozycji.
- Opracowanie wielopozostałościowej metody ilościowego oznaczania 19 metabolitów pestycydów fosforoorganicznych, syntetycznych pyretroidów, wybranych herbicydów i DEET (N,N-dietylo-m-toluamidu) w ludzkim moczu przy użyciu LC-MS.
- Określenie skuteczności izazofosu przeciwko pędrakom chrząszcza japońskiego(Popillia japonica Newman) przy użyciu dwóch podpowierzchniowych technologii umieszczania, wysokociśnieniowego wtrysku cieczy (HPLI) i dostosowanego podsiewacza (OS), stosowanych na roughach pól golfowych.
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)