Merck
89346
Supelco
Metconazole
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
5-(4-Chlorophenylmethyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22ClN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.83
Beilstein:
8333708
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
opis
mixture of stereoisomers
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1(C)CCC(Cc2ccc(Cl)cc2)C1(O)Cn3cncn3
InChI
1S/C17H22ClN3O/c1-16(2)8-7-14(9-13-3-5-15(18)6-4-13)17(16,22)10-21-12-19-11-20-21/h3-6,11-12,14,22H,7-10H2,1-2H3
Klucz InChI
XWPZUHJBOLQNMN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Metkonazol jest lipofilowym fungicydem triazolowym o szerokim spektrum działania, który hamuje biosyntezę ergosterolu poprzez zakłócanie aktywności C14-demetylazy. Jest to fungicyd o działaniu ogólnoustrojowym, stosowany do zwalczania chorób dolistnych, takich jak Fusarium, Septoria i rdza w zbożach i soi oraz chorób dolistnych w rzepaku i kukurydzy.
Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r., metkonazol został zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej (UE) jako środek ochrony roślin, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) od 0,02 mg/kg do 0,1 mg/kg zostały ustalone dla jego obecności w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 2016/1902. nr 2016/1902.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Metkonazol CRM może być również stosowany w sposób podany poniżej:
  • Opracowanie chiralnej metody stereoselektywnej analizy metkonazolu w glebie i matrycach mącznych z wykorzystaniem zmodyfikowanej procedury QuEChERS do wstępnej obróbki próbki, a następnie oznaczania HPLC.
  • Analiza wielopozostałościowa 213 pestycydów w próbkach olejów jadalnych przy użyciu podejścia analitycznego łączącego metodologię QuEChERS z chromatografią gazową-tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS)
  • Analiza śladowa 160 pestycydów w 50 próbkach plastrów wosku pszczelego za pomocą chromatografii gazowej w połączeniu z potrójną kwadrupolową spektrometrią mas w celu oznaczenia ilościowego, po zastosowaniu metody ekstrakcji opartej na QuEChERS.
  • Oznaczanie pozostałości 34 pestycydów w próbkach wody środowiskowej pobranych z różnych źródeł przy użyciu chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) po dyspersyjnej mikroekstrakcji ciecz-ciecz (DLLME) próbek.
  • Jednoczesna analiza pozostałości 310 pestycydów w próbkach brązowego ryżu, pomarańczy i szpinaku przy użyciu ultra-wysokosprawnej chromatografii cieczowej-tandemowej spektrometrii mas (UHPLC-MS/MS) połączonej ze zmodyfikowanym QuEChERS.
  • Opracowanie i walidacja procedury nanoprzepływowej chromatografii cieczowej o wysokiej rozdzielczości spektrometrii mas (nanoflow LC/ESI Q-Orbitrap-MS) do wieloklasowej analizy 162 pestycydów w próbkach oliwy z oliwek
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)