Kluczowe dokumenty
823517
Supelco
TSKgel® UP-SW2000 Direct Connect (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, Direct-Connect
Synonim(y):
TSKgel® UP-SW2000
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
Nazwa produktu
977 UP-SW2000 Kolumna ochronna DC dla kolumny o średnicy wewnętrznej 4,6 mm, Direct-Connect, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm, 2 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L20
linia produktu
TSKgel®
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 4.6 mm
Matryca
silica particle platform
wielkość cząstki
2 μm
Zakres roboczy pH
2.5-7.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Kolumny TSKgel UP-SW2000 są przeznaczone do analizy małych białek, peptydów i oligonukleotydów. Kolumny są wypełnione kulkami na bazie krzemionki o średnicy 2 μm, osłoniętymi hydrofilową fazą wiążącą typu diolowego, która zapobiega oddziaływaniu powierzchni krzemionki z próbkami białek.
Kolumny TSKgel UP-SW2000 mają ten sam rozmiar porów, co dobrze znane kolumny TSKgel SuperSW2000. W związku z tym metody opracowane przy użyciu kolumn TSKgel SuperSW2000 mogą być łatwo przenoszone na kolumny TSKgel UP-SW2000 w konwencjonalnych systemach HPLC, jak również w systemach UHPLC.
Kolumny TSKgel UP-SW2000 oferują wyższą rozdzielczość, ulepszony kształt piku i zwiększoną wydajność, zapewniając metody, które są solidne, powtarzalne i łatwe do przenoszenia między systemami UHPLC i HPLC.
Kolumny TSKgel UP-SW2000 oferują doskonałą powtarzalność wtrysku do wtrysku, od kolumny do kolumny w tej samej partii i od partii do partii. Wartości %RSD dla parametrów piku, w tym czasów retencji, wysokości piku, asymetrii piku i teoretycznej liczby płytek, pokazują wyjątkową powtarzalność tych kolumn.
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)